Documenti fondamentali
AMBH303C57C7
Ambeed, Inc.
1-(2-Bromo-3-fluorophenyl)ethanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.04
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-(2-bromo-3-fluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6BrFO/c1-5(11)6-3-2-4-7(10)8(6)9/h2-4H,1H3
InChI
WBMUEFOEEVGDNQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/161957-58-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)