AMBH303C557A
Ambeed, Inc.
Methyl 1-((4-fluorophenyl)carbamoyl)cyclopropanecarboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 1-((4-fluorophenyl)carbamoyl)cyclopropane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H12FNO3/c1-17-11(16)12(6-7-12)10(15)14-9-4-2-8(13)3-5-9/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,14,15)
InChI
BQEDPQDMNWOYLK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)