Documenti fondamentali
AMBH303C53F8
Ambeed, Inc.
5-Nitro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-nitro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7H,1-2,4,6H2
InChI
VXZHOWCMXKLZNY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/29809-14-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)