Documenti fondamentali
AMBH303C4E53
Ambeed, Inc.
2-Chloroisonicotinaldehyde hydrate(contain dehydrate aldehyde)
Scegli un formato
1 G
13,47 €
SKU del venditore: A192004-1G
13,47 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
13,47 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.57
Numero MDL:
SKU del venditore: A192004-1G
13,47 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloroisonicotinaldehyde hydrate
Inchi Code
1S/C6H4ClNO.H2O/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6;/h1-4H;1H2
InChI
IUEHOWDJTNSQFB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1228957-10-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)