Documenti fondamentali
AMBH303C4DC1
Ambeed, Inc.
9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.32
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
9-benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
Inchi Code
1S/C15H19NO/c17-15-9-13-7-4-8-14(10-15)16(13)11-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,13-14H,4,7-11H2
InChI
BVEFCNSLJKPSEA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2291-58-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)