Documenti fondamentali
AMBH303C4D44
Ambeed, Inc.
Diethyl ((5-(3-fluorophenyl)pyridin-2-yl)methyl)phosphonate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.3
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
diethyl ((5-(3-fluorophenyl)pyridin-2-yl)methyl)phosphonate
Inchi Code
1S/C16H19FNO3P/c1-3-20-22(19,21-4-2)12-16-9-8-14(11-18-16)13-6-5-7-15(17)10-13/h5-11H,3-4,12H2,1-2H3
InChI
CPOPYWOLIYKTLP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/380894-77-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/380894-77-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)