AMBH303C4D08
Ambeed, Inc.
(3-Bromothiophen-2-yl)methanol
About This Item
Iupac Name
(3-bromo-2-thienyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H5BrOS/c6-4-1-2-8-5(4)3-7/h1-2,7H,3H2
InChI
IXULCOYQSDIBFO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/70260-17-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)