AMBH303C4AD6
Ambeed, Inc.
5,8-Difluorochroman-4-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
5,8-difluorochroman-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9F2NO.ClH/c10-5-1-2-6(11)9-8(5)7(12)3-4-13-9;/h1-2,7H,3-4,12H2;1H
InChI
NTWBGVNPHSHJNN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)