Documenti fondamentali
AMBH303C496D
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-acetamido-5-chloro-2-hydroxybenzoate
Scegli un formato
100 MG
29,39 €
250 MG
42,87 €
SKU del venditore: A148374-100MG
29,39 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
29,39 €
250 MG
42,87 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.67
Numero MDL:
SKU del venditore: A148374-100MG
29,39 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 3-acetamido-5-chloro-2-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C11H12ClNO4/c1-3-17-11(16)8-4-7(12)5-9(10(8)15)13-6(2)14/h4-5,15H,3H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI
HPOZRPLLDCOQPR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/139329-90-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)