Documenti fondamentali
AMBH303C4821
Ambeed, Inc.
1-(2-Aminothiazol-5-yl)ethanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.18
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-(2-amino-1,3-thiazol-5-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C5H6N2OS/c1-3(8)4-2-7-5(6)9-4/h2H,1H3,(H2,6,7)
InChI
XJKIEXPVXXFORX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53159-71-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)