AMBH303C4816
Ambeed, Inc.
(1-Methylcyclopropyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(1-methylcyclopropyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11N.ClH/c1-5(4-6)2-3-5;/h2-4,6H2,1H3;1H
InChI
SSAZHJCPZLEHSD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)