Documenti fondamentali
AMBH303C4795
Ambeed, Inc.
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.19
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C10H7N3/c11-6-9-7-12-13(8-9)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,7-8H
InChI
QXUOMWCBAUSGQT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/709-04-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)