Documenti fondamentali
AMBH303C4650
Ambeed, Inc.
2,5-Dibromothiazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.93
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2,5-dibromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C4HBr2NO2S/c5-2-1(3(8)9)7-4(6)10-2/h(H,8,9)
InChI
BJOOXANOAMTJPK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/943735-44-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)