Documenti fondamentali
AMBH303C4528
Ambeed, Inc.
1-N-Boc-2-Methyl-Isothiourea
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.27
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-[({[imino(methylsulfanyl)methyl]amino}carbonyl)oxy]-2-methylpropane
Inchi Code
1S/C7H14N2O2S/c1-7(2,3)11-6(10)9-5(8)12-4/h1-4H3,(H2,8,9,10)
InChI
QNNVPHNPWRBCKH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/173998-77-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)