AMBH303C44FC
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(((4-(4-amino-2-fluorophenoxy)-6-methoxyquinolin-7-yl)oxy)methyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 4-(((4-(4-amino-2-fluorophenoxy)-6-methoxyquinolin-7-yl)oxy)methyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C27H32FN3O5/c1-27(2,3)36-26(32)31-11-8-17(9-12-31)16-34-25-15-21-19(14-24(25)33-4)22(7-10-30-21)35-23-6-5-18(29)13-20(23)28/h5-7,10,13-15,17H,8-9,11-12,16,29H2,1-4H3
InChI
HODLDQAFNUUMAJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)