Documenti fondamentali
AMBH303C4448
Ambeed, Inc.
4,4'-(Pyridine-2,5-diyl)dibenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.32
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4,4'-(pyridine-2,5-diyl)dibenzoic acid
Inchi Code
1S/C19H13NO4/c21-18(22)14-5-1-12(2-6-14)16-9-10-17(20-11-16)13-3-7-15(8-4-13)19(23)24/h1-11H,(H,21,22)(H,23,24)
InChI
UOAKBLHTDRACTP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1800425-09-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)