Documenti fondamentali
AMBH303C43AC
Ambeed, Inc.
1-Boc-2-Butylpiperazine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.82
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
tert-butyl 2-butyl-1-piperazinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H26N2O2.ClH/c1-5-6-7-11-10-14-8-9-15(11)12(16)17-13(2,3)4;/h11,14H,5-10H2,1-4H3;1H
InChI
CUEVHLSHYHGZFJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1179359-55-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)