Documenti fondamentali
AMBH303C43AA
Ambeed, Inc.
4,6-Dibromopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.94
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4,6-dibromopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H3Br2N3/c9-6-1-7(10)8-5(2-11)3-12-13(8)4-6/h1,3-4H
InChI
FBKJJSFJKWOLQA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2068065-63-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)