Documenti fondamentali
AMBH2D7027A9
Ambeed, Inc.
4-Bromoquinoline-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.07
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-bromo-2-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6BrNO2/c11-7-5-9(10(13)14)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H,13,14)
InChI
DLAHQKXVDUYPHR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/209003-46-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)