Documenti fondamentali
AMBH2D702593
Ambeed, Inc.
4-(2-(Pyrrolidin-1-yl)ethoxy)aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.29
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-[2-(1-pyrrolidinyl)ethoxy]phenylamine
Inchi Code
1S/C12H18N2O/c13-11-3-5-12(6-4-11)15-10-9-14-7-1-2-8-14/h3-6H,1-2,7-10,13H2
InChI
OTYZNDKWNPQQJP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50609-01-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)