AMBH2D701C58
Ambeed, Inc.
3-Ethoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
About This Item
Iupac Name
3-ethoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9NO5/c1-2-15-8-4-6(5-11)3-7(9(8)12)10(13)14/h3-5,12H,2H2,1H3
InChI
MDWLNBVKBMKTKN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/178686-24-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)