Documenti fondamentali
AMBH2D701B57
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-iodopyridin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.91
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-bromo-5-iodo-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4BrIN2/c6-4-1-3(7)2-9-5(4)8/h1-2H,(H2,8,9)
InChI
OYZOHRSCEASBER-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/697300-73-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)