Documenti fondamentali
AMBH2D700F70
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-3-(hydroxymethyl)benzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.19
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 4-amino-3-(hydroxymethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-13-9(12)6-2-3-8(10)7(4-6)5-11/h2-4,11H,5,10H2,1H3
InChI
SNRVWCSXDWSJBP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/76143-02-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)