Documenti fondamentali
AMBH2D7009C3
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-(tert-pentyl)phenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.69
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-chloro-4-tert-pentylphenol
Inchi Code
1S/C11H15ClO/c1-4-11(2,3)8-5-6-10(13)9(12)7-8/h5-7,13H,4H2,1-3H3
InChI
UKTIQCCWPKUZKD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5323-65-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5323-65-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)