Documenti fondamentali
AMBH2D700988
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-bromonicotinate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.06
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl 2-bromonicotinate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-2-12-8(11)6-4-3-5-10-7(6)9/h3-5H,2H2,1H3
InChI
QOFKYVXBHUEWBX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to yellow liquid or low melting Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53087-78-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)