Documenti fondamentali
AMBH2D700916
Ambeed, Inc.
2-Bromo-3-chlorophenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.45
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-bromo-3-chlorophenol
Inchi Code
1S/C6H4BrClO/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3,9H
InChI
SJFAAIBDKRBLMN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/855836-62-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)