Documenti fondamentali
AMBH2D7005F8
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-sulfamoylbenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.26
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl 2-(aminosulfonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H11NO4S/c1-2-14-9(11)7-5-3-4-6-8(7)15(10,12)13/h3-6H,2H2,1H3,(H2,10,12,13)
InChI
CYFKZTWSLPKROH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59777-72-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)