Documenti fondamentali
AMBH2D7003A2
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloropyrido[3,2-d]pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.03
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2,4-dichloropyrido[3,2-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H3Cl2N3/c8-6-5-4(2-1-3-10-5)11-7(9)12-6/h1-3H
InChI
UVVFNZJVLRJSMW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39551-54-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)