Documenti fondamentali
AMBH2D700386
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloropyrimidine-5-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.99
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2,4-dichloro-5-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5HCl2N3/c6-4-3(1-8)2-9-5(7)10-4/h2H
InChI
KMHSUNDEGHRBNV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3177-24-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)