Documenti fondamentali
AMBH2D6FF9B1
Ambeed, Inc.
(2-(Dimethylamino)phenyl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-(dimethylamino)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H12BNO2/c1-10(2)8-6-4-3-5-7(8)9(11)12/h3-6,11-12H,1-2H3
InChI
NLTUDNKQUJVGKP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89291-23-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)