Documenti fondamentali
AMBH2D6FF206
Ambeed, Inc.
2-Amino-1H-benzo[d]imidazol-5-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-amino-1H-benzimidazol-5-ol
Inchi Code
1S/C7H7N3O/c8-7-9-5-2-1-4(11)3-6(5)10-7/h1-3,11H,(H3,8,9,10)
InChI
FNSYWIPPPFVBAV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51276-85-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)