AMBH2D6FF14A
Ambeed, Inc.
tert-butyl 4-(2-cyanoacetyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 4-(cyanoacetyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H20N2O3/c1-13(2,3)18-12(17)15-8-5-10(6-9-15)11(16)4-7-14/h10H,4-6,8-9H2,1-3H3
InChI
VSLLBQBSHAGKLC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/660406-84-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)