AMBH2D6FF013
Ambeed, Inc.
1,5-Dibromo-2,6-dimethylnaphthalene
About This Item
Iupac Name
1,5-dibromo-2,6-dimethylnaphthalene
Inchi Code
1S/C12H10Br2/c1-7-3-5-10-9(11(7)13)6-4-8(2)12(10)14/h3-6H,1-2H3
InChI
CJCKXYUJTNKMQF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/20027-95-6.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)