AMBH2D6FEF0F
Ambeed, Inc.
1,2,3,4-Tetrahydro-1,5-naphthyridine
About This Item
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro[1,5]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H10N2/c1-3-7-8(9-5-1)4-2-6-10-7/h1,3,5,10H,2,4,6H2
InChI
OALXTMWCXNPUKJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)