Documenti fondamentali
AMBH2D6FE290
Ambeed, Inc.
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.68
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9NS.ClH/c1-3-8-5-6-2-4-9-7(1)6;/h2,4,8H,1,3,5H2;1H
InChI
QMXCTKPNQFJZGK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28783-41-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/28783-41-7.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)