Documenti fondamentali
AMBH2D6FD9DF
Ambeed, Inc.
Omeprazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
345.42
Numero MDL:
Iupac Name
6-methoxy-2-((4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl)-1H-benzo[d]imidazole
Inchi Code
1S/C17H19N3O3S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
InChI
SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73590-58-6.html
Synonym
Omeprazole
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/73590-58-6.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)