AMBH2D6FCABB
Ambeed, Inc.
5-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
About This Item
Iupac Name
5-chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10ClN.ClH/c10-8-4-1-5-9-7(8)3-2-6-11-9;/h1,4-5,11H,2-3,6H2;1H
InChI
YRIWQHKPWUZNDX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)