Documenti fondamentali
AMBH2D6FC7CF
Ambeed, Inc.
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic Acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.14
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7FO3/c9-7-2-5(4-10)1-6(3-7)8(11)12/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
InChI
IMJHSBTXOXRZBD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/816449-67-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/816449-67-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)