Documenti fondamentali
AMBH2D6FBFB8
Ambeed, Inc.
Methyl 4-cyano-2-methoxybenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.19
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 4-cyano-2-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H9NO3/c1-13-9-5-7(6-11)3-4-8(9)10(12)14-2/h3-5H,1-2H3
InChI
JFCISGMVSHCQBL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/406719-76-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/406719-76-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)