AMBH2D6FBEC3
Ambeed, Inc.
N-(4-Methoxybenzyl)formamide
About This Item
Iupac Name
4-methoxybenzylformamide
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-12-9-4-2-8(3-5-9)6-10-7-11/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI
DATDKKQVOOSHGC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/17061-63-1.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)