Documenti fondamentali
AMBH2D6FBE7B
Ambeed, Inc.
2-(Pyridin-2-yl)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.21
Numero MDL:
Iupac Name
2-(2-pyridinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H9NO2/c14-12(15)10-6-2-1-5-9(10)11-7-3-4-8-13-11/h1-8H,(H,14,15)
InChI
KTSUSQZZJTZSFA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13764-20-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)