AMBH2D6FBE12
Ambeed, Inc.
4-Methoxyfuro[3,2-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
4-methoxyfuro[3,2-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O4/c1-13-7-6-4(9-3-10-7)2-5(14-6)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI
BFINEDABYOVUMR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)