AMBH2D6FB1F3
Ambeed, Inc.
2-Chloro-3-methoxyaniline
About This Item
Iupac Name
2-chloro-3-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H8ClNO/c1-10-6-4-2-3-5(9)7(6)8/h2-4H,9H2,1H3
InChI
ZWPVZYDSURGWSY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)