AMBH2D6FB1E5
Ambeed, Inc.
1-(Prop-2-yn-1-yl)pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-(2-propynyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N.ClH/c1-2-5-8-6-3-4-7-8;/h1H,3-7H2;1H
InChI
WSIVWIVCDCGFAY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)