AMBH2D6FB1E0
Ambeed, Inc.
4,6-Dichloropyridine-2,3-diamine
About This Item
Iupac Name
4,6-dichloro-2,3-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C5H5Cl2N3/c6-2-1-3(7)10-5(9)4(2)8/h1H,8H2,(H2,9,10)
InChI
JJSSLNPZAKXSRI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24484-99-9.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)