Documenti fondamentali
AMBH2D6FA482
Ambeed, Inc.
6-Bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.06
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
6-bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-11-3-2-7-8(11)4-6(9)5-10-7/h2-5H,1H3
InChI
WPVYPRJZAOBBBA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1086064-46-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)