Documenti fondamentali
AMBH2D6FA3CC
Ambeed, Inc.
[1,1'-Bi(cyclopropane)]-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.16
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
[1,1'-bi(cyclopropane)]-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10O2/c8-6(9)7(3-4-7)5-1-2-5/h5H,1-4H2,(H,8,9)
InChI
XYVCFEDFMLOASQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60629-92-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)