Documenti fondamentali
AMBH2D6FA359
Ambeed, Inc.
2,2-Dimethylpiperidin-4-one hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
36,74 €
SKU del venditore: A126318-100MG
36,74 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
36,74 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.65
Numero MDL:
SKU del venditore: A126318-100MG
36,74 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2-dimethyl-4-piperidinone hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-7(2)5-6(9)3-4-8-7;/h8H,3-5H2,1-2H3;1H
InChI
WFLSRZDZQPQMBM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1303968-37-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)