Documenti fondamentali
AMBH2D6FA304
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (1-acetylpiperidin-4-yl)carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.32
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
tert-butyl 1-acetyl-4-piperidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H22N2O3/c1-9(15)14-7-5-10(6-8-14)13-11(16)17-12(2,3)4/h10H,5-8H2,1-4H3,(H,13,16)
InChI
YBNZMQXSIQUIHZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/283167-28-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)