Documenti fondamentali
AMBH2D6F9C3D
Ambeed, Inc.
Ethyl 1-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.7
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 1-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c1-2-12-8(11)9(10)6-4-3-5-7-9;/h2-7,10H2,1H3;1H
InChI
YBPDXXIYJYURHS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63203-48-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/63203-48-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)